Learn More
Epredia™ Fast Flex™ Holding Solution
Artikelnummer. 12559946 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
5L
2,5 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Liter
Artikelnummer. 12559946
Marke: Epredia™ 9800
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie ein Fixiermittel, das für den Einsatz im Sammelraum mit der Fast Flex™ Holding Solution entwickelt wurde.
Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Fast Flex™ Holding Solution ist ein für die Anwendung beim Zuschnitt entwickeltes Fixiermittel.
  • Kassette vor dem Beladen in den Automaten für mindestens 20 Minuten in die Holding Solution stellen
  • Kompatibel mit 10 % neutral gepuffertem Formalin und anderen Fixiermitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 2,5 gal.