Learn More
Epredia™ Fast-Flex™ Reagenzien zur Gewebeeinbettung
Artikelnummer. 12510007 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Fast Flex Kit 2, Xylol-frei
Packungsgröße:
3 Sets
Artikelnummer. 12510007
Marke: Epredia™ 9802
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verbessern Sie die Qualität von verarbeitetem Gewebe mit diesen Reagenzien zur Gewebeeinbettung, die wahlweise mit einem Intermedium auf Xylolbasis oder einem Intermedium auf Xylolersatzbasis bestellt werden können.
Erhöhen Sie die Qualität von verarbeitetem Gewebe mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Fast Flex™ Reagenzien zur Gewebeeinbettung, die wahlweise mit einem Intermedium auf Xylol-Basis oder einem Intermedium auf Xylol-Ersatz-Basis bestellt werden können.
  • Verkürzt die Gewebeverarbeitungszeit um 80 %
  • Verringert die Menge der verwendeten Reagenzien bis auf 75 %
  • Vereinfacht die Reagenzienverwaltung, da Reagenzien nicht mehr rotiert werden müssen
  • Kompatibel mit H&E, IHC, Spezialfärbemitteln und In-situ
Im Lieferumfang enthalten:
Je eine 5 l-Flasche: Fixiermittel (Lösung 1), Dehydrierreagenz (Lösung 2) und Intermedium (Lösung 3).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Fast Flex Kit 2, Xylol-frei