Learn More
Scotch-Brite™ Fast Shine Microfiber Wipes 2060
Artikelnummer. 17198580
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17198580
Marke: Scotch-Brite™ 7000033496
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Semi-disposable microfiber wipes with great cleaning properties. Offers quick and effective cleaning performance when used with or without chemicals on a range of surfaces.
  • Schnelle und effektive Reinigungsleistung bei Verwendung mit oder ohne Chemikalien
  • Fusselfreie Reinigung praktisch aller Oberflächen
  • In vielen Fällen sind keine Reinigungsmittel erforderlich
  • Ideal zur Reinigung von Möbeln und Sanitärartikeln
  • Verwendbar auf allen Oberflächenarten, auch zerbrechlichen Oberflächen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinigungstuch
Länge (metrisch) 400 mm
Breite (metrisch) 360 mm
Material Mikrofaser
Farbe Gelb
Beschreibung Halb-Einweg
Abmessungen (L x B) 400 x 360 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle und effektive Reinigung
Verpackungsmenge 10/Packung