missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fast Skeletal Myosin Heavy Chain 1 Antibody (LM5), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18754253 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18754253 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18754253

Marke: Novus Biologicals NBP250401JF549

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Fast Skeletal Myosin Heavy Chain 1 Monoclonal antibody specifically detects Fast Skeletal Myosin Heavy Chain 1 in Chicken samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Fast Skeletal Myosin Heavy Chain 1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon LM5
Konjugat Janelia Fluor 549
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified chicken pectorial muscle
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Chicken
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.