Beschreibung
Lambda-DNA (dam-), 0,7 % Agarose, 8 Spaltstellen
FastDigest Diese Enzyme sind eine hochentwickelte Reihe von schnell wirkenden Restriktionsenzymen, die alle zu 100 % im universellen System aktiv sind. FastDigest Und FastDigest Grüne Reaktionspuffer.
Der Universalpuffer ermöglicht einen schnellen Einzel-, Doppel- oder Mehrfach-Verdau von DNA innerhalb von 5 bis 15 Minuten ohne erforderlichen Pufferwechsel oder anschließende DNA-Reinigungsschritte. DNA-modifizierende Enzyme, wie zum Beispiel das Klenow-Fragment, T4 DNA-Ligase, alkalische Phosphatasen und T4 Alle DNA-Polymerasen weisen eine 100%ige Aktivität auf in FastDigest Puffer. Daher können Enzyme für nachgelagerte Anwendungen direkt hinzugefügt werden FastDigest Reaktionsmischung.
Für zusätzlichen Komfort FastDigest Green Buffer enthält ein Dichtereagenz und zwei Farbstoffe zur direkten Beladung von Gelen mit Verdauungsreaktionsprodukten.
Kurze Inkubationszeiten und optimale Zusammensetzung des universellen FastDigest Puffer eliminieren die Auswirkungen der Sternaktivität.
Besondere Eigenschaften
- 100% Aktivität aller FastDigest-Enzyme im Universalpuffer
- 100% Pufferkompatibilität mit nachgeschalteten Anwendungen
- Vollständige Verdauung in 5-15 Minuten
- Direktes Auftragen auf Gele möglich
- Keine Star-Aktivität
- 176 FastDigest Enzyme erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Komponenten | 10x FastDigest Puffer und 10x FastDigest Green-Puffer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Klonanalyse; schnelle Präparation von DNA für die Klonierung; Verdau von PCR-Produkten; schnelle RFLP-Genotypisierung; Verdau schwer spaltbarer DNA |
| Menge | 300 μl |
| Produkttyp | FastDigest™ BclI |
0