Learn More
Thermo Scientific™ Anspruchsvoller anaerober Agar (F.A.A.A.) mit Pferdeblut
Artikelnummer. 12957138
Click to view available options
:
19 ml; 1 x 10 Platten
Artikelnummer. 12957138
Marke: Thermo Scientific™ PB0225A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses primäre Isolationsmedium eignet sich für das Wachstum der meisten klinisch signifikanten, anspruchsvollen Anaerobier.
Mit dem Thermo Scientific™ Fastidious Anaerobe Agar (F.A.A.) mit Pferdeblut, einem primären Isolierungsmedium für die Rückgewinnung anspruchsvoller anaerober Bakterien, können Sie die meisten klinisch signifikanten Anaerobier züchten. Anaerobier sind in der Natur weit verbreitet und sind vorherrschend in der Bakterienflora gesunder menschlicher Haut und Schleimhäute.
Der Fastidiuos Anaerobe Agar (F.A.A.) mit Pferdeblut ist ein Medium für das Wachstum anspruchsvoller Organismen. Die enthaltenen Peptone wurden für eine maximale Wachstumsstimulation ausgewählt. Stärke und Natriumhydrogencarbonat wirken als Entgiftungsmittel, während Hämin die Pigmentproduktion in Porphyromonas melaninogenicus fördert. Spezifische wachstumsfördernde Wirkstoffe sind Cystein für Fusobacterium necrophorum, Propionibacterium acne und Bacteriodes fragilis, Arginin für Eubacterium spp. und lösliches Pyrophosphat für Porphyromonas gingivalis und Porphyromonas asaccharolyticus. Pyruvat hilft, Wasserstoffperoxid zu neutralisieren und wird auch von Veillionella spp. als Energiequelle genutzt. Vitamin K und Natriumsuccinat liefern wesentliche Wachstumsfaktoren für einige Anaerobier, ebenso wie die 0.1%ige Glukose. Der niedrige Glukosespiegel verhindert die Produktion von hohen Konzentrationen von Säuren und Alkoholen, was die koloniale Entwicklung hemmen würde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung Anspruchsvoller anaerober Agar (F.A.A.A.) mit Pferdeblut
Format 90mm-Einzelplatte
Produkttyp Agar
Füllvolumen 19 mL
Verpackungsart 1 x 10 Platten