Learn More
Checkers Fastlane™ 1 Kanal 4 in. Kabelschutzleiste
Artikelnummer. 17712408
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Orange
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17712408 Orange 1 Stück
17702408 Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17712408 Lieferant Checkers Lieferanten-Nr. PFLS0004OR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.13 €
    101.45 € / 1 Stück
    Sparen 22.68 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die leichtgewichtigen FastLane Drop-Over Kabelschutzabdeckungen aus beständigem Polyurethan verfügen über robuste, zum Patent angemeldete L-Zapfen, mit denen Sie einfach weitere Schutzabdeckungen anbringen und so die Kabelschutzabdeckung auf jede gewünsch
  • Fastlane Die leichten, abnehmbaren Kabelschutzhüllen bestehen aus strapazierfähigem Polyurethan und verfügen über robuste, patentierte L-Verbinder zur einfachen Befestigung zusätzlicher Schutzhüllen, um die Hülle auf jede gewünschte Länge zu verlängern.
  • Die zum Patent angemeldete Trittfläche mit aus jeweils 5 Stegen bestehenden Profilen bietet Rollwagen und Fußgängern maximale Traktion.
  • Diese flachen Schutzabdeckungen eignen sich für Kabel einer Vielzahl von Durchmessern. Dank ihrer Kompaktheit können diese Abdeckungen problemlos ausgelegt und wieder aufgenommen und verstaut werden.
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 10,7 in.
Länge (metrisch) 27,3 cm
Breite (metrisch) 91,4 cm
Farbe Orange
Material Polyethylen
Typ Kabelschutzabdeckung