Learn More
Thermo Scientific™ FastRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200113685 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Größenbereich:
100 bp bis 5000 bp
10 bp bis 200 bp
500 bp bis 10.000 bp
50 bp bis 1500 bp
Packungsgröße:
1000 Mikroliter
2 Stück
Artikelnummer. 10410280
Marke: Thermo Scientific™ SM1233
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders are engineered for fast and convenient sizing and approximate quantification of double stranded DNA fragments.
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders is a fast and convenient tool for double-stranded DNA sizing during electrophoresis. It's specifically engineered for rapid sizing and approximate quantification of DNA on both conventional agarose gels and high-throughput E-Gels (in 48- and 96-well formats).
The ladder is a mixture of five blunt-ended chromatography-purified individual DNA fragments. This allows you to achieve precise results faster, saving valuable lab time.
Überblick
  • Schnelle Auftrennung (8 bis 14 min)
  • Kurze Laufstrecke (10 bis 20 mm)
  • Scharfe Banden, einprägsame Fragmentgrößen und -mengen
  • Gebrauchsfertig – mit Ladefarbstoff vorgemischt
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geltyp Agarose
Marker oder Farbstoff Xylencyanol FF, Orange G
Produkttyp DNA-Leiter
Sofort einsatzbereit Ja
Größenbereich 10 bp bis 200 bp
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Produktlinie FastRuler
Menge 2 x 500 μL