Learn More
Thermo Scientific™ FastRuler High Range DNA Ladder, Ready-to-Use, 500-10,000 bp Promotion
Artikelnummer. 15777546 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 bis 333 Anträge
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15777546 50 bis 333 Anträge 2 Stück
1 options
Artikelnummer. 15777546
Marke: Thermo Scientific™ SM1123
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Führen Sie mit Thermo Scientific™ FastRuler™ DNA-Leitern schnelle Größenbestimmungen und ungefähre Quantifizierung von dsDNA in Hochdurchsatzgelen und konventionellen Agarosegelen durch.
Die FastRuler DNA-Leiter für den hohen Bereich ist speziell für die schnelle Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung doppelsträngiger DNA in 48-Well- (oder 96-Well-)Hochdurchsatzgelen sowie in herkömmlichen Agarose-Gelen ausgelegt. Die Leiter ist ein Gemisch aus fünf einzelnen DNA-Fragmenten mit stumpfen Enden, die durch Chromatographie gereinigt wurden und nach einem 8- bis 14-minütigen Lauf auf dem entsprechenden Agarose-Gel in einem kurzen Trennungsabstand (10 bis 20 mm) leicht aufgetrennt werden können.
Die Leiter eignet sich besonders für die Elektrophorese von PCR-Produkten.
Überblick
  • Schnelle Aufrennung (8 bis 14 min)
  • Kurze Laufstrecke (10 bis 20 mm)
  • Scharfe Banden, einprägsame Fragmentgrößen und -mengen
  • Gebrauchsfertig – mit Ladefarbstoff vorgemischt
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 6X Loading Dye
Form Flüssig
Kitinhalt 6X MassRuler™ DNA Loading Dye, 1mL
Menge 50 bis 333 Anträge
Produkttyp DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter