Learn More
Thermo Scientific™ FastRuler Low Range DNA Ladder, Ready-to-Use, 50-1500 bp Promotion
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die FastRuler DNA-Leiter für den niedrigen Bereich ist speziell für die schnelle Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung doppelsträngiger DNA in 48-Well- (oder 96-Well-)Hochdurchsatzgelen sowie in herkömmlichen Agarose-Gelen ausgelegt. Die Leiter ist ein Gemisch aus fünf einzelnen DNA-Fragmenten mit stumpfen Enden, die durch Chromatographie gereinigt wurden und nach einem 8- bis 14-minütigen Lauf auf dem entsprechenden Agarose-Gel in einem kurzen Trennungsabstand (10 bis 20 mm) leicht aufgetrennt werden können. Die Leiter eignet sich besonders für die Elektrophorese von PCR-Produkten.
Überblick
- Schnelle Auftrennung (8 bis 14 min)
- Kurze Laufstrecke (10 bis 20 mm)
- Scharfe Banden, einprägsame Fragmentgrößen und -mengen
- Gebrauchsfertig – mit Ladefarbstoff vorgemischt
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 6X Loading Dye |
| Form | Flüssig |
| Kitinhalt | 6X MassRuler DNA Loading Dye, 1mL |
| Menge | 50 bis 333 Anträge |
| Produkttyp | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter |