Learn More
Fasudil Dihydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413349
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15413349 250 mg 250 Milligramm
15423349 500 mg 500 Milligramm
15403349 1 g 1 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15413349
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60594.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 203911-27-7 | C14H19Cl2N3O2S | 364.285 g/mol
Fasudil dihydrochloride is used in the inhibition of contractile responses to potassium chloride, phenylephnne (PHE), prostaglandin and hepatic stellate cells spreading. It is also used in the formation of stress fibers and in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fasudil-Dihydrochlorid wird bei der Hemmung kontraktiler Reaktionen auf Kaliumchlorid, Phenylephnne (PHE), Prostaglandin und hepatischer Stellatzellen verwendet, die sich ausbreiten. Wird zudem bei der Bildung von Klebstoffen, Stressfasern und Folien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 203911-27-7
Summenformel C14H19Cl2N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 364.285
MDL-Nummer MFCD00153805
InChI-Schlüssel NOXXIYDYFSNHDF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16219471
IUPAC-Name 5-(1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)isochinolin;dihydrochlorid
SMILES C1CNCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fasudil-dihydrochlorid
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Merck Index 14,3942
Synonym Fasudil-dihydrochlorid, Ha-1077, Dihydrochlorid, 5-1,4-Diazepan-1-yl-Isochinolinsulfonyl-homopiperazin-dihydrochlorid, 5-Isochinolinsulfonyl-homopiperazin, 2 HCl, 5-Isochinolinsulfonyl-homopiperazin,2 HCl, 1-5-Isochinolinsulfonyl-homopiperazin-dihydrochlorid, 1-5-Isochinolinsulfonyl-homopiperazin, Fasudil und Ha-1077, Dihydrochlorid, Ha-1077 Dihydrochlorid, Feststoff-HPLC, ha-1077 dihydrochloride, solid hplc
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and dimethylsulfoxide.
Formelmasse 364.29
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Pulver