missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FATP5/SLC27A5 Antibody (CL0216) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30304678 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30304678 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30304678

Marke: Novus Biologicals NBP252881JF525

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

FATP5/SLC27A5 Monoclonal antibody specifically detects FATP5/SLC27A5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FATP5/SLC27A5
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0216
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ACSBBACS, ACSVL6BAL, BA-CoA ligase, Bile acid-CoA ligase, bile acyl-CoA synthetase, Cholate--CoA ligase, EC 6.2.1.7, FACVL3FATP-5, FATP5Solute carrier family 27 member 5, Fatty acid transport protein 5, Fatty-acid-coenzyme A ligase, very long-chain 3, FLJ22987, solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 5, VLACSRVery long-chain acyl-CoA synthetase homolog 2, VLCSH2Very long-chain acyl-CoA synthetase-related protein, VLCS-H2VLACS-related
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9Y2P5, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10998
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.