Learn More
Abcam Fettsäureamid-Hydrolase-Aktivitätstest (Fluorometrisch)
Artikelnummer. 32117778 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
100 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
32117778 100 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32117778 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab252895100Test
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Messung der FAAH1-Aktivität in Zellproben, anderen Proben, Zell-/Gewebeextrakten mit Fettsäureamid-Hydrolase-Aktivitäts-Assay-Kit AB252895. Sensitivität = 0,1 μU. Zitiert in 3 Publikationen. Verwendung mit Mikroplatten.
Messung der FAAH1-Aktivität in Zellproben, anderen Proben, Zell-/Gewebeextrakten mit Fettsäureamid-Hydrolase-Aktivitäts-Assay-Kit AB252895. Sensitivität = 0,1 μU. Zitiert in 3 Publikationen. Verwendung mit Mikroplatten.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 100 Tests
Kennzeichnung RUO