Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Favipiravir |
| Menge | 100 mg |
| Siedepunkt | 52,6 °C |
| Formelmasse | 157,09 |
| InChI-Schlüssel | ZCGNOVWYSGBHAU-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NC(=O)C1=NC(F)=CNC1=O |
| IUPAC-Name | 6-fluoro-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 157.10 |
Sicherheit und Handhabung
- Favipiravir
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- MIXTURE LIST-Contain: Favipiravir