Learn More
Invitrogen™ FAXC Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15776531 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15776531 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 15776531
Marke: Invitrogen™ PA558657
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: HFYWTLAYCQ WVDNLNETRK MLSLSGGGPF SNLLRWVVCH ITKGIVKREM HGHGIGRFSE EEIYMLMEKD MRSLAGLLG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FAXC
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen FAXC
Gen-Zugriffsnummer D3ZAT9, Q3UMF9, Q5TGI0
Gen-Alias 6230409E13Rik; AW742931; C6orf168; dJ273F20; Failed axon connections homolog; failed axon connections homolog (Drosophila); FAXC; RGD1562449
Gensymbole FAXC
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human FAXC. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94887).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 366333, 76132, 84553
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG