Learn More
Thermo Scientific FBS Round Bucket
Artikelnummer. 17854910 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
17854910 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17854910 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 75004699
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00 €
    1350.00 € / 1 Stück
    Sparen 80.00 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For use in BIOS 16 Centrifuge 2000 mL rotors
1000 mL FBS round bucket for use in Bios 16 centrifuge 2000 mL rotors
1000 mL FBS round bucket for use in Bios 16 centrifuge 2000 mL rotors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 mL
Produkttyp Bucket
Menge 2 Pk.