Learn More
FBXO22 Antibody (OTI1H1), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen FBXO22
Klon OTI1H1
Verdünnung Western Blot 1:500-2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306668
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45022-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306339
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45022-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
FBXO22 Monoclonal antibody specifically detects FBXO22 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
FBXO22
Western Blot 1:500-2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
F-box only protein 22, F-box protein 22, F-box protein FBX22p44, FBX22FLJ13986, FIST domain containing 1, FISTC1, MGC31799
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-220 of human FBXO22 (NP_671717) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI1H1
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cell Biology, Cell Cycle and Replication
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
26263
IgG1
>95%