Learn More
BD Biosciences™ FC Beads BV421 (RUO)
Artikelnummer. 15805921 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15805921 5 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15805921 Lieferant BD Biosciences™ Lieferanten-Nr. 661627
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fluoreszierende Beads, mit denen die Software Spillover-Werte (SOVs) für die Fluoreszenzkompensation bestimmt und während der Einrichtung von BD™ Durchflusszytometern eine Fluoreszenzkompensations-Matrix berechnet.
  • Fluoreszierende Beads, mit denen die Software Spillover-Werte (SOVs) für die Fluoreszenzkompensation bestimmt und während der Einrichtung von BD™ Durchflusszytometern eine Fluoreszenzkompensations-Matrix berechnet.
  • Die Kombination aus BD™ CS&T Beads und BD FC Beads stellt die Spannung und die Kompensation für jeden Kanal des Geräts präzise ein.
  • BD FC Beads können auch zur Standardisierung mehrerer Geräte verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Die Röhrchen bei 2 bis 8 °C im Folienbeutel lagern. Die Röhrchen dürfen nicht eingefroren werden. Die Röhrchen vor Licht und Feuchtigkeit schützen.
Format BV421
Anzahl Tests 5 Tests
Partikelgröße 3 μm
Menge 5 Tests
Stabilität Die Beads und der Verdünnungspuffer sind bis zum auf dem Beutel und den Flaschenetiketten angegebenen Verfallsdatum stabil, wenn sie gemäß Angaben gelagert werden. Nicht nach dem auf dem Produktetikett angegebenen Verfallsdatum verwenden.
Produkttyp Fluoreszierende Polystyrol-Beads
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD FC Beads BV421
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methylisothiazol-3(2H)-one