missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc epsilon RI alpha Antibody (773735), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30038109 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30038109 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30038109

Marke: Novus Biologicals FAB66781H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Fc epsilon RI alpha Monoclonal antibody specifically detects Fc epsilon RI alpha in Human samples. It is validated for Serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Fc epsilon RI alpha
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 773735
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias FCE1A,fcepsilonri,FCER1A,FcERI,Fcr-5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Fc epsilon RI alpha , Val26-Gln205, Accession # P12319
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.