Learn More
Fc epsilon RI alpha Antibody (Mar-1) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Fc epsilon RI alpha Monoclonal antibody specifically detects Fc epsilon RI alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Fc epsilon RI alpha |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 2024-03-01 00:00:00 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | FCE1A;fcepsilonri;FCER1A;FcERI;Fcr-5 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | FceR1 alpha |
| Mehr anzeigen |