missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc epsilon RI Antibody (9E1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18033646 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18033646 0.025 mg 25 Mikrogramm
18096564 0.1 mg 0.10 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18033646

Marke: Novus Biologicals NB100632690.025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Fc epsilon RI Monoclonal specifically detects Fc epsilon RI in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Fc epsilon RI
Anwendungen Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 90
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:50-1:100, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000, Immunoprecipitation 1:10-1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.4) with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P12319
Gen-Alias alpha polypeptide, Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for; alpha polypeptide, Fc-epsilon RI-alpha, FcERI, high affinity immunoglobulin epsilon receptor alpha-subunit, high affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit alpha, high-affinity, of mast cells, alpha polypeptide
Gensymbole FCER1A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Made to Human Fc EPSILON R1 ALPHA
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Asthma, Cancer, Immunology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2205
Testspezifität NB100-63269 recognizes the human high affinity Fc receptor for IgE (Fc epsilon R1), which plays a central role in the IgE-mediated allergic response. Fc epsilon R1 consists of four subunits, a high affinity IgE binding alpha subunit, a beta chain and two di-sulphide linked gamma subunits. Clone 9E1 specifically recognizes the extracellular D1 domain of the Fc epsilon R1 alpha chain. Fc epsilon R1 is primarily expressed on mast cells and basophils but expression of Fc epsilon R1 has also been reported on monocytes, Langerhans cells and dendritic cells from patients with atopic diseases.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.