missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc epsilon RI Antibody (IE7), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18313923 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18313923 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18313923

Marke: Novus Biologicals NBP312051AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Fc epsilon RI Monoclonal antibody specifically detects Fc epsilon RI in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Fc epsilon RI
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon IE7
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias alpha polypeptide, Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for; alpha polypeptide, Fc-epsilon RI-alpha, FcERI, high affinity immunoglobulin epsilon receptor alpha-subunit, high affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit alpha, high-affinity, of mast cells, alpha polypeptide
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human protein, N-terminus.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Asthma, Cancer, Immunology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2205
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.