missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc gamma RI/CD64 Antibody (Medarex Patent Anti-Fc-Gamma-R1) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28132JF585
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fc gamma RI/CD64 Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RI/CD64 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
| Fc gamma RI/CD64 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| CD64 antigen, Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64), FCG1, Fc-gamma receptor I B2, Fc-gamma RI, Fc-gamma RIA, FcgammaRIa, FCGR1, FcRI, FLJ18345, high affinity Ia, receptor for (CD64), high affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I, IgG Fc receptor I | |
| Fc gamma R1 | |
| 0.1 mL | |
| CD Markers, Immunology | |
| 2209 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Medarex Patent Anti-Fc-Gamma-R1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur