missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc gamma RII/CD32 Antibody (AT10), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-65338F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fc gamma RII/CD32 Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RII/CD32 in Human, Porcine, Canine, Macaque samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Spezifikation
| Fc gamma RII/CD32 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| CD32 antigen, CD32B, CD32Fc fragment of IgG, low affinity II, receptor for (CD32), CDw32, Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor for (CD32), Fc gamma RIIb, FCG2, Fc-gamma RII-b, fc-gamma-RIIb, FCGR2, fcRII-b, IGFR2, IgG Fc receptor II-b, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b | |
| K562 cell line | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 2213 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| AT10 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Pig, Canine, Macaque | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur