missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) Antibody (2.4G2) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
291.00 € - 569.00 €
Spezifikation
| Antigen | CD16/CD32 |
|---|---|
| Klon | 2.4G2 |
| Verdünnung | Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Blocking/Neutralizing 50 - 200 molar excess, Immunofluorescence 1:10 - 1:500, CyTOF-ready |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Blocking Assay, Immunofluorescence, CyTOF |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18292270
|
Novus Biologicals
NBP2-52644-0.025MG |
0.025 mg |
291.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18242160
|
Novus Biologicals
NBP2-52644-0.2MG |
0.2 mg |
569.00 €
0.20 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
CD16/CD32 Monoclonal specifically detects CD16/CD32 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, CyTOF-ready, Block/Neutralize.Spezifikation
| CD16/CD32 | |
| Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Blocking/Neutralizing 50 - 200 molar excess, Immunofluorescence 1:10 - 1:500, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS with 0.02% Proclin 300. with 0.02% Proclin 300 | |
| 2214 | |
| Mouse BALB/c Macrophage J774 Cell Line. | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 2.4G2 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Blocking Assay, Immunofluorescence, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse | |
| CD16, CD16A, Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor (CD16a), FCG3, FCGR3, FCGR3A, FCGRIII, FCR-10, FCRIII, FCRIIIA, IGFR3 | |
| FCGR3A | |
| IgG | |
| Protein A or G purified | |
| This antibody binds to an epitope on the extracellular domains of the mouse FcyIII and FcyII, thereby inhibiting their ability to bind antibodies via their Fc region.receptors. Also binding the FcyI receptor (CD64) via its Fc domain. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts