missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc gamma RIIA/CD32a Antibody (020), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18678370 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18678370 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18678370

Marke: Novus Biologicals NBP289456PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Fc gamma RIIA/CD32a Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIA/CD32a in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Fc gamma RIIA/CD32a
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 020
Konjugat PE
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD32 antigen, CD32A, CD32MGC23887, CDw32fc-gamma-RIIa, Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor for (CD32), FCG2, Fc-gamma RII-a, Fc-gamma-RIIa, FcGR, FCGR2, FCGR2A1, FcRII-a, IGFR2MGC30032, IgG Fc receptor II-a, Immunoglobulin G Fc receptor II, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Fc gamma RIIA/CD32a (Uniprot#: P12318-1; Met1-Ile218,167R).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2212
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.