missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc gamma RIIA/CD32a Antibody (IV.3), DyLight 405 - Chimeric, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18523359 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18523359 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18523359 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320159V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Fc gamma RIIA/CD32a Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIA/CD32a in Human samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Fc gamma RIIA/CD32a
Anwendungen ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon IV.3
Konjugat DyLight 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD32 antigen, CD32A, CD32MGC23887, CDw32fc-gamma-RIIa, Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor for (CD32), FCG2, Fc-gamma RII-a, Fc-gamma-RIIa, FcGR, FCGR2, FCGR2A1, FcRII-a, IGFR2MGC30032, IgG Fc receptor II-a, Immunoglobulin G Fc receptor II, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The original antibody was generated against the FcR of K562 cells.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2212
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.