missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc gamma RIIA/CD32a Antibody (OTI9G5), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18159582 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18159582 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18159582

Marke: Novus Biologicals NBP270709F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Fc gamma RIIA/CD32a Monoclonal specifically detects Fc gamma RIIA/CD32a in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Fc gamma RIIA/CD32a
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI9G5
Konjugat FITC
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CD32 antigen, CD32A, CD32MGC23887, CDw32fc-gamma-RIIa, Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor for (CD32), FCG2, Fc-gamma RII-a, Fc-gamma-RIIa, FcGR, FCGR2, FCGR2A1, FcRII-a, IGFR2MGC30032, IgG Fc receptor II-a, Immunoglobulin G Fc receptor II, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a
Gensymbole FCGR2A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human Fc gamma RIIA/CD32a (NP_067674) produced in HEK293T cells.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2212.0
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.