missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc gamma RIIB/CD32b Antibody (112), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18276266 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18276266 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18276266

Marke: Novus Biologicals NBP289365F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Fc gamma RIIB/CD32b Monoclonal specifically detects Fc gamma RIIB/CD32b in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Fc gamma RIIB/CD32b
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 112
Konjugat FITC
Verdünnung ELISA, Sandwich ELISA Detection
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD32 antigen, CD32B, CD32Fc fragment of IgG, low affinity II, receptor for (CD32), CDw32, Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor for (CD32), Fc gamma RIIb, FCG2, Fc-gamma RII-b, fc-gamma-RIIb, FCGR2, fcRII-b, IGFR2, IgG Fc receptor II-b, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Fc gamma RIIB/CD32b extracellular domain (Ala 46-Pro 217; NP_001002274.1).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2213
Testspezifität Has cross-reactivity in ELISA with: Human CD64/ FCGR1A No cross-reactivity in ELISA with: Mouse CD32b/ FCGR2B Human CD32a/ FCGR2A Human CD16b/ FCGR3B Human CD16a/ FCGR3A
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.