missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc gamma RIIB/CD32b Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-14905

Artikelnummer. 18150332

  • 595.00 € / 0.10 Milliliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Fc gamma RIIB/CD32b Polyclonal specifically detects Fc gamma RIIB/CD32b in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Fc gamma RIIB/CD32b
Polyclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
CD32 antigen, CD32B, CD32Fc fragment of IgG, low affinity II, receptor for (CD32), CDw32, Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor for (CD32), Fc gamma RIIb, FCG2, Fc-gamma RII-b, fc-gamma-RIIb, FCGR2, fcRII-b, IGFR2, IgG Fc receptor II-b, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b
Rabbit
34 kDa
0.1 mL
Immunology
2213
Human
IgG
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
1mg/mL
Western Blot 1:500 - 1:3000, Flow Cytometry Assay-dependent dilution., Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 - 1:1000
P31994
FCGR2B
Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human CD32B. The exact sequence is proprietary.
Affinity Purified
RUO
Primary
Human. Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Rhesus Monkey (92%).
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

For Research Use Only