Learn More
Fc gamma RIIB/CD32b Antibody (S07-4B5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00 € - 645.00 €
Spezifikation
Antigen Fc gamma RIIB/CD32b
Klon S07-4B5
Konzentration 0.3 mg/mL
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18687824
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19496-50ul
50 μg
421.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18623934
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19496-100ul
100 μg
645.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Fc gamma RIIB/CD32b Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIB/CD32b in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Fc gamma RIIB/CD32b
0.3 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Immunology, Phospho Specific
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
2213
IgG
Affinity purified
S07-4B5
Western Blot, Immunohistochemistry 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Rat
CD32 antigen, CD32B, CD32Fc fragment of IgG, low affinity II, receptor for (CD32), CDw32, Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor for (CD32), Fc gamma RIIb, FCG2, Fc-gamma RII-b, fc-gamma-RIIb, FCGR2, fcRII-b, IGFR2, IgG Fc receptor II-b, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b
A synthetic peptide of human Fc gamma RIIB/CD32b (Uniprot # P31994)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.