missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FcεR1α Mouse anti-Human, BUV615, Clone: AER-37 (also known as CRA-1, CRA1), BD Biosciences™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  BD Biosciences 751502

Artikelnummer. 17242675

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00 €
    571.38 € / 50 Mikrogramm
    Sparen 8.62 €
    1% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

FcεR1α Monoclonal antibody specifically detects FcεR1α in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

FcεR1α
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 615
FCE1A; FCER1A; Fc-epsilon RI-alpha; FcERI; FceR1a; FcεRI
Recombinant Extracellular Domain of FcεR1α
RUO
Human
IgG2b κ
Flow Cytometry
AER-37 (also known as CRA-1, CRA1)
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Mouse
50 μg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt