Learn More
Julabo™ Kälteumwälzthermostate der FC-Serie mit Luftkühlung
Beschreibung
- Vor- und Rücklauftemperatur im Verhältnis einstellbar
- Einfache Befüllung durch vorn angebrachtes Befüllsystem
- Aktivierung der Pumpe für die Befüllung
- Leuchtstarkes MULTI-DISPLAY (LED)
- Über/Untertemperatur-Warnfunktionen mit Intervall-Signalton
- Integrierter Einfrier- und Trockenlaufschutz
- Schnelle und einfache Bedienung über eine nahtlose, spritzwassergeschützte Tastatur
- Füllstandsanzeige an der Vorderseite
- Selbsttest, Sensoren-Betriebsüberwachung, Pumpenmotor- und Kompressorschutz
- Vollständige Systemabschaltung mit akustischem Signal im Alarmfall
- Abnehmbares Lüftungsgitter für die einfache Staubentfernung
- ATC-Funktion für die einfache Korrektur von Temperaturschwankungen
- RS232-Schnittstelle für Online-Kommunikation (LIMS-Funktion)
- Hohe Temperaturstabilität
- Integriertes Heizelement mit 1.2 kW Leistung
- Druckanzeige 0...1.6 bar
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 11 L |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Kühlleistung | 0,36kW bei –10 °C, 0,9kW bei 5 °C, 1,15kW bei 10 °C, 1,55kW bei 20 °C (Medium Ethanol) |
| Flussrate | 22 l/min |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +80 °C |
| Heizleistung | 1,2 kW |
| Max. Druck | 17.4 psi |
| Modell | FC1600S |
| Kältemittel | R134A. |
| Temperaturgenauigkeit | ±0.2 °C |
| Mehr anzeigen |