Learn More
Ohaus FC5706P + R78 Mehrfachzentrifuge und Festwinkel-Rotorbündel
Artikelnummer. 31927856 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Zentrifugenpaket
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
31927856 Zentrifugenpaket 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31927856 Lieferant Ohaus Lieferanten-Nr. 31060781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2270.00 €
    1740.33 € / 1 Stück
    Sparen 529.67 €
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Frontier FC5706P Zentrifuge mit R78-Rotor mit festem Winkel beherbergt 6 x 50 ml RB/FA-Röhren
  • Einfache und intuitive Bedienung: Bequeme Bedienelemente mit einer intuitiven Benutzeroberfläche ermöglichen eine schnelle und reaktionsschnelle Handhabung, auch mit Handschuhen.
  • Vielseitige Röhrenkompatibilität: Bietet Standard-50-ml- und 15-ml-Röhren, einschließlich gängiger Blut- und Urinröhren. Mit Zubehör können Rotoren auch für kleinere Größen bis zu 1,5 ml angepasst werden.
  • Platzsparendes Design: Kompakte Bauweise integriert alle wesentlichen Funktionen auf kleinem Platz, wodurch wertvoller Arbeitsfläche im Labor gespart wird.
  • Flexible Rotoroptionen: Bietet 5 Rotoroptionen an, darunter festen Winkel (18 x 1,5/2,0 ml Röhren) und ausschwenkbare (4 x 10 ml Blut-/Urinröhren). Rotoren werden separat verkauft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 6 x 50 mL
Max. RZB 4,427 x g
Max. Geschwindigkeit 6,000 rpm
Gekühlt No
Produkttyp Zentrifugenpaket