Learn More
FCAR/CD89 Antibody (002), Alexa Fluor™ 700 , Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18495265 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18495265 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18495265
Marke: Novus Biologicals NBP289482AF700
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
FCAR/CD89 Monoclonal antibody specifically detects FCAR/CD89 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FCAR/CD89
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 002
Konjugat Alexa Fluor 700
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD89 antigen, CD89IgA Fc receptor, Fc alpha receptor, Fc fragment of IgA, receptor for, immunoglobulin alpha Fc receptor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human FCAR/CD89 (NP_001991.1; Met1-Asn227).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2204
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG