missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCAR/CD89 Antibody (013), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18620131 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18620131 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18620131

Marke: Novus Biologicals NBP290841APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

FCAR/CD89 Monoclonal antibody specifically detects FCAR/CD89 in Rat samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FCAR/CD89
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 013
Konjugat APC
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD89 antigen, CD89IgA Fc receptor, Fc alpha receptor, Fc fragment of IgA, receptor for, immunoglobulin alpha Fc receptor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Rat FCAR/CD89 (Accession#: NP_973721.1; Met1-Asn228).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2204
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.