missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FCAR/CD89 Antibody (14A8 (14.1)), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20161MFV450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FCAR/CD89 Monoclonal antibody specifically detects FCAR/CD89 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| FCAR/CD89 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 14A8 (14.1) | |
| Flow Cytometry | |
| CD89 antigen, CD89IgA Fc receptor, Fc alpha receptor, Fc fragment of IgA, receptor for, immunoglobulin alpha Fc receptor | |
| The original antibody was generated by immunizing HCO12 trangene containing mice with recombinant soluble CD89 antigen. | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 2204 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur