Learn More
FcgR4/CD16-2 Antibody (011), Alexa Fluor™ 488 , Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-05889AF488
Artikelnummer. 18582410
  • 565.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
FcgR4/CD16-2 Monoclonal antibody specifically detects FcgR4/CD16-2 in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FcgR4/CD16-2
Monoclonal
Alexa Fluor 488
Rabbit
Protein A purified
RUO
246256
Store at 4°C in the dark.
IgG
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
011
50mM Sodium Borate
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse FcgR4/CD16-2 (NP_653142.2; Met 1-Gln 203).
0.1 mL
Primary
Mouse
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen