missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FcgR4/CD16-2 Antibody (012), Alexa Fluor™ 594 , Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18505142 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18505142 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18505142

Marke: Novus Biologicals NBP305890AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

FcgR4/CD16-2 Monoclonal antibody specifically detects FcgR4/CD16-2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FcgR4/CD16-2
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 012
Konjugat Alexa Fluor 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse FcgR4/CD16-2 (NP_653142.2; Met 1-Gln 203).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 246256
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.