Learn More
FcgR4/CD16-2 Antibody (012), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18621926 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18621926 50 μg 50 Mikroliter
18604246 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18621926
Marke: Novus Biologicals NBP30589050ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
FcgR4/CD16-2 Monoclonal antibody specifically detects FcgR4/CD16-2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FcgR4/CD16-2
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 012
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1:25-1:100, ELISA 1:5000-1:10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:1000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias 4833442P21Rik;CD16-2;Fcgam;FcgammaRIV;Fcgr;Fcgr3a;FcgRIV;Fcrl3;Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse FcgR4/CD16-2 (Accession#: NP_653142.2; Met 1-Gln 203).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 246256
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG