missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FCRN/FCGRT Antibody (CL3638) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61626AF532
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FCRN/FCGRT Monoclonal antibody specifically detects FCRN/FCGRT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| FCRN/FCGRT | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| alpha-chain, Fc fragment of IgG, receptor, transporter, alpha, FcRn, FcRn alpha chain, FCRNimmunoglobulin receptor, intestinal, heavy chain, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, IgG receptor FcRn large subunit p51, major histocompatibility complex class I-like Fc receptor, Neonatal Fc receptor, neonatal Fc-receptor for Ig | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P55899, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 2217 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL3638 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur