missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCRN/FCGRT Antibody (CL3640) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30301280 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30301280 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30301280

Marke: Novus Biologicals NBP343986

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

FCRN/FCGRT Monoclonal antibody specifically detects FCRN/FCGRT in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FCRN/FCGRT
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon CL3640
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000
Zusammensetzung Lyophilized in 5% Trehalose.
Gen-Alias alpha-chain, Fc fragment of IgG, receptor, transporter, alpha, FcRn, FcRn alpha chain, FCRNimmunoglobulin receptor, intestinal, heavy chain, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, IgG receptor FcRn large subunit p51, major histocompatibility complex class I-like Fc receptor, Neonatal Fc receptor, neonatal Fc-receptor for Ig
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P55899, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2217
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.