Learn More
Ohaus™ FD Serie Lebensmittel-Portionierungswaage
Artikelnummer. 11870152 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
Gehäuse FD15
Gehäuse FD6
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11870152
Marke: Ohaus™ 71170445
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Eine Mehrzweck-Portionierungswaage für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
Der OHAUS FD ist eine robuste, vielseitig einsetzbare Portionierungswaage für den Lebensmitteldienstleistungssektor. Dank der leicht zu reinigenden Oberfläche, der schnellen Anzeige und der hoch präzisen Wägezelle ist die FD ideal zum Portionieren und Kontrollwiegen. Die OHAUS FD-Waage wurde für den Einsatz in Restaurants, Bäckereien, der Lebensmittelherstellung und anderen Bereichen entwickelt, die einen schnellen Betrieb und Flexibilität erfordern. Sie bietet Haltbarkeit und Sauberkeit in einem wirtschaftlichen Design.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 120 h
Akkutyp Interner, wiederaufladbarer, versiegelter Bleiakku.
Kalibrierung Vom Anwender auswählbare externes Messbereichs- oder Linearitätskalibrierung
Zertifizierung/Konformität NSF, HACCP
Bauweise Gehäuse und Plattform aus Edelstahl, Füllstandsanzeige vorn
Fassungsvermögen 15 kg
Displaytyp 5-stelliges, blaues LCD-Display mit 7 Segmenten und Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 1 g
Art des Tastenfelds Membranschalter mit 4 Knöpfen
Linearität ± 2 g
Modell Gehäuse FD15
Schutzartklasse IP43
Stabilisierungszeit <2 Sekunden
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Typ FD Serie Lebensmittel-Portionierungswaage
Wägemodi Pound, Dezimalunze, 3/4, 1/2 und 1/4 Bruchunze, Gramm, Kilogramm, kombinierte lbs.:oz.-Anzeige (entweder dezimale oder fraktionierte Unzen)
Breite (metrisch) 300 mm
Höhe (metrisch) 223 mm
Tiefe (metrisch) 71 mm
Gewicht (metrisch) 3,6 kg
Elektrische Anforderungen 9 VDC 0,5 A AC-Wandadapter, 100/120 VAC 50/60 Hz
Spannung 9/100 bis 120 V
Frequenz 50/60 Hz