Learn More
Julabo™ 9655825 Durchlaufkühler FD200
Artikelnummer. 10531173
Click to view available options
Kühlleistung:
0,18 kW bei 10 °C, 0,22 kW bei 20 °C (Medium Ethanol)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10531173
Marke: Julabo™ 9655825
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die perfekte Ergänzung zu Umwälzthermostaten, Einhängethermostaten und an brückenmontierten Thermostaten
JULABO Durchlaufkühler sind für Arbeiten unterhalb der Umgebungstemperatur in Verbindung mit Wärmethermostaten vorgesehen. Vorteile sind der geringe Energiebedarf und die Vermeidung von unnötigem Kühlwasserverbrauch. Die einfache Handhabung und die geringe benötigte Stellfläche sind weitere Pluspunkte. JULABO Durchlaufkühler sind eine kostengünstige Alternative zur herkömmlichen Kühlung mit Leitungswasser. Die Geräte sind für den Einsatz in einem bestehenden Temperierkreislauf vorgesehen, z.B. Wärmethermostat mit Umwälzpumpe.
• Für Arbeiten nahe der Umgebungstemperatur
• Mit integriertem Einfrierschutz
• Vermeidung von unnötigem Kühlwasserverbrauch
• Kompakte Bauweise, dadurch geringer Stellflächenbedarf
• Einfachste Handhabung
• Geringer Energiebedarf
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Kühlleistung 0,18 kW bei 10 °C, 0,22 kW bei 20 °C (Medium Ethanol)
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Gegenkühlanwendungen
Temperaturbereich 5°bis 35 °C
Modell Gehäuse FD200
Kältemittel R134A.
Temperaturstabilität ±0,02 bis ± 0,2 °C
Länge (metrisch) 27 cm
Breite (metrisch) 18 cm
Höhe (metrisch) 39 cm
Versandgewicht (metrisch) 31,2 kg
Gewicht (metrisch) 16 kg
Elektrische Anforderungen 115 V 60 Hz 4 A
Spannung 115 V
Frequenz 60 Hz