Learn More
Invitrogen™ FDFT1 Monoclonal Antibody (24GB5645)
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA557399
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30275294
  • 204.00 € / 20 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
FDFT1 Monoclonal Antibody for Western Blot
FDFT1 catalyzes the first step in the cholesterol biosynthetic pathway, the conversion of trans-farnesyldiphosphate to squalene. The loss of promoter activity and response to sterols for FDFT1 is localized to a 69-bp section positioned 131 bp 5-prime to the transcription start site. Sequence analysis of this region shows that it contains a sterol regulatory element-1 (SRE1) previously identified in other sterol regulated genes and 2 putative NF1 binding sites.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
FDFT1
Monoclonal
Unconjugated
FDFT1
DGPT; EGK_18680; ERG9; farnesyl diphosphate farnesyl transferase 1; farnesyl diphosphate farnesyltransferase; farnesyl-diphosphate farnesyltransferase; farnesyl-diphosphate farnesyltransferase 1; FDFT1; FPP:FPP farnesyltransferase; presqualene-di-diphosphate synthase; SQS; Squalene synthase; squalene synthetase; SS
Mouse
Affinity chromatography
RUO
2222
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
24GB5645
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P37268
FDFT1
Recombinant protein of human FDFT1 (aa 1-417).
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis