Learn More
Febantel, Mikromol™
Beschreibung
Febantel
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Febantel |
| CAS | 58306-30-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Febantel |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C20 H22 N4 O6 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Febantel, Dimethyl N,N'-[[[2-[(methoxyacetyl)amino]-4-(phenylsulfanyl)phenyl]imino]methylene]dicarbamate, Carbamic acid, N,N'-[[2-[(2-methoxyacetyl)amino]-4-(phenylthio)phenyl]carbonimidoyl]bis-, C,C'-dimethyl ester, Carbamic acid, [[2-[(methoxyacetyl)amino]-4-(phenylthio)phenyl]carbonimidoyl]bis-, dimethyl ester (9CI), N-([[2-(2-Methoxyacetamido)-4-(phenylsulfanyl)phenyl]amino][(methoxycarbonyl)imino]methyl)carbamate, Rintal |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H22N4O6S/c1-28-12-17(25)21-16-11-14(31-13-7-5-4-6-8-13)9-10-15(16)22-18(23-19(26)29-2)24-20(27)30-3/h4-11H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,22,23,24,26,27) |
| SMILES | COCC(=O)Nc1cc(Sc2ccccc2)ccc1N=C(NC(=O)OC)NC(=O)OC |
| IUPAC-Name | Methyl-N-[N'-[2-[(2-Methoxyacetyl)amino]-4-phenylsulfanylphenyl]-N-methoxycarbonylcarbamimidoyl]carbamat |
| Mehr anzeigen |