Learn More
, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17322501 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17322501 5 g 5 Gramm
17312501 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17322501 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 468780050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 58306-30-2
Summenformel C20H22N4O6S
Molekulargewicht (g/mol) 446.48
MDL-Nummer 01738527
InChI-Schlüssel HMCCXLBXIJMERM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Methyl N-{[(methoxycarbonyl)imino]({[2-(2-methoxyacetamido)-4-(Phenylsulfanyl)phenyl]amino})methyl}Carbamat
SMILES COCC(=O)NC1=CC(SC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(NC(=O)OC)=NC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Febantel
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver/Kristalle
Farbe Weiß bis hellgelb
Schmelzpunkt 129°C to 130°C
Merck Index 3973
Löslichkeit Unlöslich in Wasser
Menge 5 g
Formelmasse 446.48