Learn More
, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7232410 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 17312501
Marke: Thermo Scientific Acros 468780010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 58306-30-2
Summenformel C20H22N4O6S
Molekulargewicht (g/mol) 446.48
MDL-Nummer 01738527
InChI-Schlüssel HMCCXLBXIJMERM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Methyl N-{[(methoxycarbonyl)imino]({[2-(2-methoxyacetamido)-4-(Phenylsulfanyl)phenyl]amino})methyl}Carbamat
SMILES COCC(=O)NC1=CC(SC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(NC(=O)OC)=NC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Febantel
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver/Kristalle
Farbe Weiß bis hellgelb
Schmelzpunkt 129°C to 130°C
Merck Index 3973
Löslichkeit Unlöslich in Wasser
Menge 1 g
Formelmasse 446.48