Learn More
Febantel, TRC
Artikelnummer. 30400443
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400443 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400443 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF22700050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Febantel
CAS 58306-30-2
Summenformel C20 H22 N4 O6 S
Menge 50 mg
Synonym Febantel, Dimethyl N,N'-[[[2-[(methoxyacetyl)amino]-4-(phenylsulfanyl)phenyl]imino]methylene]dicarbamate, Carbamic acid, N,N'-[[2-[(2-methoxyacetyl)amino]-4-(phenylthio)phenyl]carbonimidoyl]bis-, C,C'-dimethyl ester, Carbamic acid, [[2-[(methoxyacetyl)amino]-4-(phenylthio)phenyl]carbonimidoyl]bis-, dimethyl ester (9CI), N-([[2-(2-Methoxyacetamido)-4-(phenylsulfanyl)phenyl]amino][(methoxycarbonyl)imino]methyl)carbamate, Rintal
InChI-Formel InChI=1S/C20H22N4O6S/c1-28-12-17(25)21-16-11-14(31-13-7-5-4-6-8-13)9-10-15(16)22-18(23-19(26)29-2)24-20(27)30-3/h4-11H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,22,23,24,26,27)
SMILES COCC(=O)Nc1cc(Sc2ccccc2)ccc1N=C(NC(=O)OC)NC(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-N-[N'-[2-[(2-Methoxyacetyl)amino]-4-phenylsulfanylphenyl]-N-methoxycarbonylcarbamimidoyl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 446.48
Formelmasse 446.126