Learn More
Febuxostat, Mikromol™
Beschreibung
Febuxostat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Febuxostat |
| CAS | 144060-53-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Febuxostat |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C16 H16 N2 O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-(3-Cyano-4-isobutyloxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, FBX, Febugood, Feburic, Febutaz, Febuxostat, TEI 6720, TMX 67, Uloric, Zurig |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20) |
| SMILES | CC(C)COc1ccc(cc1C#N)c2nc(C)c(s2)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-[3-Cyano-4-(2-Methylpropoxy)Phenyl]-4-Methyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure |
| Mehr anzeigen |